Learn More
Etilenglicol d6, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol-d6 |
Forma física | Líquido |
Nombre de nota | Isotopic |
Densidad | 1.189 g/mL |
Temperatura de inflamación | 111 °C (232 °F) |
Olor | Inodoro |
Cantidad | 5 g |
Punto de ebullición | De 86 °C a 87 °C (8 mmHg) |
Información de solubilidad | Soluble in water,methanol,DMSO |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.02 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylene glycol-d(6)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol-d(6)