Learn More
Etilenglicol, puriss. p.a., react. farmacopea Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Código de producto. 15670690
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Puriss. P.a., React. farmacopea europea, ≥99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene Glycol
pH Neutral
Punto de fusión -12°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Color Incolora
Densidad 1.113g/mL at 25°C
Punto de ebullición 197°C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 0.153
Temperatura de inflamación 111°C (231.8°F)
Punto de ignición 752°F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.431
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Presión de vapor 0.08mmHg (20°C)
Número UN UN3082
Beilstein 505945
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylene glycol