Learn More
Etilenglicol, puriss. p.a., react. farmacopea Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Puriss. P.a., React. farmacopea europea, ≥99,5 %
41.94€ - 469.18€
CAS | 107-21-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6O2 |
Peso molecular (g/mol) | 62.068 |
Número MDL | MFCD00002885 |
Clave InChI | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol |
PubChem CID | 174 |
ChEBI | CHEBI:30742 |
Nombre IUPAC | etano-1,2-diol |
SMILES | C(CO)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15660690
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-250ML |
250 mL | Frasco de polietileno |
41.94€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15640690
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-1L |
1 L | Frasco de polietileno |
125.16€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15650690
|
Honeywell Riedel-de Haën
03750-2.5L |
2.5 L | Frasco de polietileno | N/A | |||||
15670690
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-5L |
5 L | Frasco de polietileno |
438.85€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15680690
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
03750-6X1L |
6 x 1 L | Frasco de polietileno |
469.18€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
107-21-1 | |
62.068 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
174 | |
etano-1,2-diol |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
CHEBI:30742 | |
C(CO)O |
Especificaciones
Ethylene Glycol | |
-12°C | |
107-21-1 | |
1.113g/mL at 25°C | |
0.153 | |
752°F | |
n20/D 1.431 | |
HOCH2CH2OH | |
0.08mmHg (20°C) | |
505945 | |
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N | |
etano-1,2-diol | |
174 | |
62.07g/mol | |
Puriss. P.a. |
Neutral | |
Reag. Ph. Eur. | |
Incolora | |
197°C | |
111°C (231.8°F) | |
Líquido | |
C2H6O2 | |
MFCD00002885 | |
UN3082 | |
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol | |
C(CO)O | |
62.068 | |
CHEBI:30742 | |
≥99.5% |
Seguridad y manipulación
P301 + P312 + P330
H302-H373.
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 203-473-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KW2975000.
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol