Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15620970 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylene glycol
Punto de fusión -13°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 197°C
Cantidad 6 x 500 mL
Temperatura de inflamación 111°C
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.07
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo