Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de polietileno
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
225 Kg
30 Kg
5 litros
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylene glycol |
Punto de fusión | -13°C (literature) |
Nombre de nota | Reagent Grade, ≥99% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Densidad | 1.113 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 197°C |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | 111°C |
Envase | Frasco de polietileno |
Fórmula lineal | HOCH2CH2OH |