Learn More
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents
16.95€ - 51.45€
CAS | 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H16N2O8 |
Peso molecular (g/mol) | 292.24 |
Número MDL | MFCD00003541 |
Clave InChI | KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol |
PubChem CID | 6049 |
ChEBI | CHEBI:42191 |
Nombre IUPAC | 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético |
SMILES | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10572595
|
Fisher BioReagents
BP2483-100 |
100 mL | Frasco de polietileno | N/A | |||||
10608973
|
Fisher BioReagents
BP2483-500 |
500 mL | Frasco de polietileno | N/A | |||||
11428273
|
Fisher BioReagents
BP2483-1 |
1 L | Frasco de polietileno Nalgene | N/A | |||||
Descripción
EDTA, solución tratada con DEPC, ideal para el trabajo con ARN.
60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8 | |
292.24 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
6049 | |
2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético |
C10H16N2O8 | |
MFCD00003541 | |
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
CHEBI:42191 | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
Especificaciones
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution | |
0.5M, pH 8.0 | |
C10H16N2O8 | |
0.475 to 0.525M | |
edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol | |
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O | |
292.24 | |
CHEBI:42191 | |
8.0 |
Incolora | |
60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8 | |
MFCD00003541 | |
15, 3565 | |
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N | |
2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético | |
6049 | |
Pass Test | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
WARNING!
Emergency Overview
Irritating to eyes, respiratory system and skin. Ensure adequate ventilation. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Avoid ingestion and inhalation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Obtain medical attention.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT
- Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate