Learn More
Sal tetrasódica EDTA, dihidrato, de 99 a 101 %, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-8361381 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
CAS: 10378-23-1 | C10H20N2Na4O10 | 420.233 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-23-1
Fórmula molecular C10H20N2Na4O10
Peso molecular (g/mol) 420.233
Número MDL MFCD00150026
Clave InChI DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]acético; sodio; dihidrato
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Beilstein 3861753
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.2
Porcentaje de pureza 99 to 101%
Envase Frasco de plástico