Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético (polvo de cristalina blanca), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10011123
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 g
EDTA es un agente quelante para iones metálicos y se utiliza ampliamente en biología molecular para minimizar las impurezas de iones metálicos en tampones de reacción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido tetraacético etilendiamina
CAS 60-00-4
Punto de fusión 220 °C
Color Blanco
pH 2.5
Residuos de ignición 0.2 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.5 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H16N2O8
Fórmula lineal (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Número MDL MFCD00003541
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 3565
Sinónimo ácido edético, ácido etilendiaminetetraacético, edatimil, ácido EDTA, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
Peso molecular (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.23
Presión de vapor 0.013 hPa a 20 °C
Porcentaje de pureza ≥99.5 %
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.