Learn More
Solución de bromuro de etilmagnesio, 3,2 M en 2-MeTHF; AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylmagnesium bromide |
Color | Marrón |
Nombre de nota | 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran |
Fórmula lineal | CH3CH2MgBr |
Concentración | 39 to 41% |
Fieser | 02,205 |
Densidad | 1.1400g/mL |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.27 |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylmagnesium bromide, ca. 3.2M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.