Learn More
Bromuro de etinilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229006 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
CAS: 4301-14-8 | C2HBrMg | 129.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4301-14-8, 109-99-9
Fórmula molecular C2HBrMg
Peso molecular (g/mol) 129.24
Número MDL MFCD00075342
Clave InChI HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethynylmagnesium bromide, bromo ethynyl magnesium, ethynylmagnesium bromide solution, ethinylmagnesium bromide, ethynyl magnesiumbromide, pubchem18180, ethynyl-magnesium bromide, ethinyl magnesium bromide, ethynyl magnesium bromide, hugjuypsxulvqq-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 4071243
Nombre IUPAC magnesio;etino;bromuro
SMILES Br[Mg]C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylmagnesium bromide
Color De incoloro a gris
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal CHCMgBr
Temperatura de inflamación −17°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.40 to 0.60M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.94
Densidad 0.9400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.