Learn More
Solución de color B estándar, marrón, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11790657 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ml
Se utiliza para calibrar, controlar, calificar y validar instrumentos de medición del color. Solución de color B estándar, Marrón, Grado EP, Reagecon™ es una solución colorimétrica lista para usar producida de acuerdo con la UE. farmacopea Cap. 2 de una combinación precisa de soluciones de color primarias.
Estándar colorimétrico listo para usar presentado en un frasco de alta calidad y a prueba de manipulaciones. Las soluciones de color estándar de EP se preparan a partir de las soluciones de color primarias de EP (amarillo, rojo y azul) y se pueden utilizar para preparar soluciones de color de referencia de EP.
  • Fabricado de acuerdo con las directrices del capítulo 2 de la Farmacopea Europea.
  • Certificado de calibración de balance expedido de conformidad con la ISO 17025.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso utilizando pesos trazables OIML
  • Concentración verificada con un espectrofotómetro de alto rendimiento calibrado con los patrones de la ISO Guía 34.
  • Estándar de color B = 3,0 Amarillo + 3,0 Rojo + 2,4 Azul + 1,6 ácido clorhídrico (10 g HCl/l)
Especificaciones
Descripción European Pharmacopoeia Standard Color Solution B
Envase A prueba de manipulación
Certificado de análisis Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Nombres de analitos o componentes Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid
Forma física Líquido
Color Marrón
Elemento Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid
Cantidad 125 ml
Grado UE. farmacopea Capítulo 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • STANDARD SOLUTION B (BROWN)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: cobalt dichloride, copper sulphate, irontrichloride, hydrochloric acid 37%