Learn More
Bromuro de europio(III) hidrato, cristalino blanco, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Europium(III) bromide hydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (REO) |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.69 (Anhydrous) |
Olor | Odorless |
Sensibilidad | Hygroscopic |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de europio(III) hidrato, cristalino blanco, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido