Learn More
Carbonato de europio(III) hidrato, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Código de producto. 11306668
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86546-99-8
Fórmula molecular C3Eu2O9
Peso molecular (g/mol) 483.95
Número MDL MFCD00149702
Clave InChI MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 91886282
Nombre IUPAC europio(3+);tricarbonato;hidrato
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) carbonate hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.95 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White powder