Learn More
Fluoruro de europio(III), anhidro, 99,5 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | >2280°C |
Nombre del producto químico o material | Europium (III) fluoride |
Punto de fusión | 1390°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Forma física | Polvo de malla -60 |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.96 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Sensibilidad | Hygroscopic |