Learn More
Fluoruro de europio(III), anhidro, REacton™, 99,98% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311049
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
25 g
CAS: 13765-25-8 | EuF3 | 208.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13765-25-8
Fórmula molecular EuF3
Peso molecular (g/mol) 208.96
Número MDL MFCD00010998
Clave InChI HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium fluoride, europium iii fluoride, acmc-20akvp, europium 3+ ion trifluoride, europium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 1g
Nombre IUPAC europium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Eu+3]
Especificaciones
Punto de ebullición >2280°C
Nombre del producto químico o material Europium(III) fluoride
Punto de fusión 1390°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.96
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic