Learn More
Óxido de europio(III), REacton™, nanopolvo, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335118
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes, red or blue phosphor in television sets. It shows a useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-96-9
Fórmula molecular Eu2O3
Peso molecular (g/mol) 351.93
Número MDL MFCD00010997
Clave InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
PubChem CID 159371
Nombre IUPAC europio(3+);oxígeno(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium (III) oxide
Punto de fusión 2291°C
Forma física Polvo APS de 30-50 nm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3904
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.92
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Reacton™
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt