Learn More
Perclorato de europio(III) hexahidrato, 50 % p/p en solución acuosa, uso con reactivos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410301
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13537-22-9
Fórmula molecular Cl3EuO12
Peso molecular (g/mol) 450.30
Número MDL MFCD00016076
Clave InChI KDBBDPJZIDRZFY-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium perchlorate, europium 3+ perchlorate, acmc-1aedp, europium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid europium iii salt, europium iii perchlorate aqueous sol.
PubChem CID 11733073
Nombre IUPAC europio(3+);triperclorato
SMILES [Eu+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) perchlorate hexahydrate
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN3211
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.40 (450.32 Anhydrous)
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.