Learn More
IKA™ Agitador de varilla EUROSTAR 60 Control
Agitador de laboratorio universal diseñado con un controlador inalámbrico extraíble y una pantalla TFT digital.
2647.00€
Especificaciones
Velocidad | De 30 a 2000 rpm |
---|---|
Capacidad | 40 L |
Pantalla | TFT |
Vataje | 176 W |
Incluye | Interfaces RS 232 y USB |
Includes: IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer
Requires: Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13480567
![]() |
IKA™
0004440000 |
UE |
2647.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Incluye interfaces RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros
- Cuenta con un visor integrado de la tendencia de par de torsión para medir los cambios en la viscosidad.
- Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
- Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
- Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
- Pantalla TFT multilingüe
- Funciones programables
- Medición de temperatura integrada
- Funcionamiento en intervalos
- Función de temporizador
- Circuito de seguridad ajustable
- Función de bloqueo.
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes de agitador de paso
- Protección contra sobrecarga
- Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla de código de errores
- Sensor de temperatura H 67.60 y soporte WH 11 WiCo incluidos en la entrega
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Información de órdenes
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Certifications
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Compliance
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Garantía
Agitador de varilla con control IKA EUROSTAR 60
Especificaciones
De 30 a 2000 rpm | |
TFT | |
Interfaces RS 232 y USB | |
EUROSTAR 60 Control |
40 L | |
176 W | |
Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico | |
De CC sin escobillas |