Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de Evans
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 195550250
99.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 25 g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
Ver más versiones de este producto
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
314-13-6 | |
960.79 | |
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J | |
24832074 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
C34H24N6Na4O14S4 | |
MFCD00004021 | |
C.I. 23860, Direct Blue 53 | |
tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato |
Especificaciones
Evans Blue | |
C34H24N6Na4O14S4 | |
C.I. 23860, Direct Blue 53 | |
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J | |
tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato | |
24832074 | |
Frasco de vidrio |
314-13-6 | |
MFCD00004021 | |
Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether | |
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 | |
960.79 | |
960.78 | |
25 g |
Seguridad y manipulación
- Evans Blue
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.