Learn More
Heidolph™ Matraz de evaporación
For use with rotary evaporators
61.50€ - 101.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Matraz de evaporación
Tensión 115/230 VCA
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10447821
Ver documentos
Heidolph™
514-71000-00
100 mL
61.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
10728992
Ver documentos
Heidolph™
514-74000-00
1000 mL
101.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Añadir a la cesta
10186781
Ver documentos
Heidolph™
514-72000-00
250 mL
81.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Añadir a la cesta
10457821
Ver documentos
Heidolph™
514-73000-00
500 mL
87.15€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Evaporating flasks come with a standard NS 29/32 joint size but are also available in NS 24/29
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Matraz de evaporación
115/230 VCA