Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4635
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Lente de objetivo | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core | |
Plano acromático | |
0,65 |
EVOS | |
Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter | |
40X | |
1 unidad |
Título del producto
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast > Para su uso con modelos XL; Mag: 40x; plano: LWD-PH; medio de adquisición de imágenes: Aire; NA: 0,65; WD: 3,1mm