Learn More
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4683
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Lente de objetivo | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
40X | |
1 unidad |
EVOS | |
Plano de fluorita | |
0,65 |