Learn More
Cytiva Kit de análisis de ADN ExcelGel
Proporciona análisis manuales rápidos, sencillos, de alta resolución y reproducibles de fragmentos de ADN en geles de poliacrilamida
Marca: Cytiva 17-1198-07
Descripción
Los kits están diseñados para su uso con el sistema de electroforesis Multiphor™ II Flatbed. Consiga resultados más fiables que los obtenidos con la electroforesis de agarosa: el intervalo de separación óptimo es de 50-500 pares de bases (bp), con una resolución de 6-8 bp en el intervalo de 100–200 bp.
- Consiga un alto rendimiento con geles prefundidos con 48 pocillos para muestras de 5-7 μl preformados
- Los fragmentos de ADN se pueden visualizar en unos 120 minutos
- La tinción de plata tras las separaciones produce una gran sensibilidad y una documentación permanente de los resultados
- Dimensiones del gel: 250 x 110 x 0,5 mm
- Los geles ofrecen una larga vida útil, de hasta 24 meses
Kit ExcelGel™ (gel al 12,5 %)
- Ofrece la comodidad de un gel listo para usar, sin necesidad de manipular soluciones tampón y de rehidratación
- Utilizado en una variedad de técnicas de ADN: SSCP, RAPD Y VNTR
- Incluye cinco geles ExcelGel 48S y 12 tiras de tampón e instrucciones
Especificaciones
48 pocillo | |
De 100 a 1500 bp | |
Sistema de electroforesis plano Multiphor™ II | |
ExcelGel 48S |
Gel prefundido | |
48 pocillo | |
Cinco geles ExcelGel 48S con 48 pocillos de 5 a 7 μl, seis tiras de tampón de ánodo y seis tiras de tampón de cátodo y manual | |
1 unidad |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH208-Contiene Acrylamide. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.,EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.,Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales..,Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales..
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide