Learn More
SI Analytics™ Unidad de intercambio
La unidad de intercambio SI Analytics™ es una unidad que incluye un chip integrado para datos de reactivos, tubos, una punta de valoración y mucho más.
872.00€ - 892.00€
Especificaciones
Color | Frasco de vidrio marrón para valoradores |
---|---|
Tamaño del recipiente | GL 45 |
Tipo | Unidad de intercambio |
Incluye | Chip integrado para datos de reactivos |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11358310
|
SI Analytics™
285220320 |
20 ml |
872.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13476979
|
SI Analytics™
285220300 |
5 ml |
892.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Incluye un chip integrado para datos de reactivos
- Viene con un frasco de vidrio marrón para el valorador
- GL 45
- Adaptador para frascos S40
- Incluye tubos, tubos de goteo y punta de valoración
Especificaciones
Frasco de vidrio marrón para valoradores | |
GL 45 | |
Unidad de intercambio | |
Chip integrado para datos de reactivos |