Learn More
Eppendorf™ Termobloque intercambiable
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
24 recipientes de reacción de 0,5 ml con gradilla de trabajo y paquete refrigerado a 0 °C
24 recipientes de reacción de 1,5 ml con gradilla de trabajo y paquete refrigerado a 0 °C
Descripción
- Termostato de sobremesa compacto con termobloques para tubos de 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml y placas de microtitulación diseñadas para proporcionar un alto grado de flexibilidad para una gran variedad de aplicaciones
- Temperatura y tiempo de funcionamiento programables para aplicaciones especiales
- Conformidad con GLP
- Interfaz RS232
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | 24 recipientes de reacción de 1,5 ml con gradilla de trabajo y paquete refrigerado a 0 °C |
Admite | Tubos de 1,5 ml |
No. of Places | 24 orificios |
Tipo | Bloque |