Learn More
Memmert™ Protección contra sobretemperatura ampliada para SF750
Protección contra sobretemperatura ampliada con sensor Pt100 integrado para monitorización de temperatura independiente.
Marca: Memmert™ SF750A6
186.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
- Con sensor Pt100 integrado
- Para modelos con SingleDISPLAY
Especificaciones
Esterilizador SF750 | |
Sensor integrado Pt100 |