Learn More
Memmert™ Ampliación de la calibración de fábrica DAkkS para UF110
Ampliación de la calibración de fábrica de DAkkS mediante una temperatura adicional que se puede seleccionar de forma libre para estufas Memmert.
Marca: Memmert™ UF110E39697
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ampliación de la calibración DAkkS en la fábrica Memmert mediante un valor de temperatura adicional que se puede seleccionar de forma libre según el método C (DKD-R 5-7)
Especificaciones
UF110 Oven | |
Ampliación de la calibración de fábrica |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction