Learn More
Buerkle™ Varilla de extensión
™ La varilla de extensión Buerkle permite tomar muestras de varias profundidades.
Marca: Buerkle™ 5336-0100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Hay siete brocas diferentes disponibles, cada una de las cuales está diseñada para un tipo de suelo particular
- Adaptable para diversas aplicaciones
Especificaciones
Varilla de extensión | |
Esterilizable en autoclave | |
Gris | |
1000 mm |
Polipropileno | |
Equipo para ChemoSampler | |
ChemoSampler |