Learn More
JULABO™ Sensor Pt100 externo
Sensor Pt100 externo de acero inoxidable, para uso con una amplia variedad de baños de agua JULABO™, refrigeradores recirculantes y baños de circulación de refrigeración y calefacción. Disponible con cables de 1,5 o 3 m.
Marca: JULABO™ 8981013
608.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sensor de acero inoxidable
- Cable de 3 m con enchufe Lemosa de 4 pines
- Para usar con una amplia variedad de productos JULABO™:
- Baños de agua agitadores
- Baños de agua
- Refrigeradores de recirculación
- Circulador de calentamiento
- Circuladores con refrigeración
Especificaciones
Sensor Pt100 externo | |
Acero inoxidable con revestimiento de PTFE | |
600 mm |
Sistemas JULABO™ Dyneo & Presto con capacidad externa Pt100 | |
Cable: 3 m | |
6 mm |