Learn More
Taylor Wharton™ Tubos de extracción
622.00€ - 651.00€
Especificaciones
Tipo | Tubo de extracción |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos criogénicos |
Para utilizar con (equipo) | MNPT de 3/8 pulg |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) exterior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) exterior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11738429
|
Taylor Wharton™
17009C65W |
1200 mm |
651.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11758419
|
Taylor Wharton™
16009C66W |
1800 mm |
622.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Tubo de transferencia 1,2 m• Tubo de transferencia flexible estándar hembra/hembra
Especificaciones
Tubo de extracción | |
Transferencia de líquidos criogénicos | |
MNPT de 3/8 pulg |