Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dedales de extractor para sólidos
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
99.00€ - 153.00€
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10080221
|
Lenz Laborglasintrumente
01507145 |
NS 45/40 | Toma NS 71/51 |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10214101
|
Lenz Laborglasintrumente
01506045 |
NS 45/40 | Toma NS 60/46 |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10355501
|
Lenz Laborglasintrumente
01506029 |
NS 29/32 | Toma NS 60/46 |
99.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10661892
|
Lenz Laborglasintrumente
01507129 |
NS 29/32 | Toma NS 71/51 |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Adaptadores de expansión
- Con juntas esmeriladas
- Conforme a DIN 12257
- Conos y tomas de tierra cónicas
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 |