Learn More
behr Labor-Technik™ Extractor behrotest™ de 100 ml con llave de paso/EZ100H
Extraiga un compuesto deseado con solubilidad limitada en un disolvente. El extractor Soxhlet de behr Labor-Technik™ EZ 100/HAHN recicla una pequeña cantidad de disolvente para disolver una mayor cantidad de material.
Marca:  behr Labor-Technik™ B00217970
Código de producto. 10288030
  • 268.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Para extracciones de 100 ml
  • Incluye llave
Especificaciones
Especificaciones
Extractor Soxhlet
100 mL
Llave