Learn More
Falcon™ Microplaca de fondo en forma de U de 96 pocillos, sin tratamiento
Color:transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Falcon™ 353910
123.62 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
- Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
- El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
- Poliestireno virgen de cristal
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
- Hay disponibles tratamientos de poliestireno no tratado, cultivo de tejido estándar (TC) y superficies Corning™ PrimariaTM
- Embalaje práctico de calidad médica y con cierre de tipo desplegable para la presentación individual del producto
- Bandejas individuales y listas para apilar (RS) de PET (Código 1) y reciclables
- Las microplacas Falcon de 96, 384 y 1536 pocillos son compatibles con sistemas de automatización y cumplen las dimensiones de tamaño de ANSI/SBS estándar para microplacas
Especificaciones
Estándar | |
0,35 cm2 | |
Sin tratar | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Redondo | |
5/Paq. |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Sin tratar | |
50/caja | |
50/caja |