missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM118B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 18159-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
May play a role in Cajal bodies formation.Especificaciones
FAM118B | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
FAM118B | |
FAM118B, Protein FAM118B | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
109229, 315549, 79607 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.23 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q4QQT2, Q8C569, Q9BPY3 | |
Fam118b | |
FAM118B Fusion Protein Ag12965 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido