Learn More
Fascin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | Fascin |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16853004
|
Proteintech
14384-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16843004
|
Proteintech
14384-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Human fascin is a highly conserved actin-bundling protein. Fascin, encoded by the human homolog for sn (hsn) gene, has been localized to microspikes and stress fibers of cultured cells where it is thought to be involved in the formation of microfilament bundles. It is expressed predomitly in dendritic cells. Lymphoid cells, myeloid cells and plasma cells are negative. However. Reed Sternberg cells in Hodgkin′s lymphoma are positive for fascin staining. Epstein-Barr virus may induce expression of fascin in B cells.Especificaciones
Fascin | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q16658, Q61553 | |
14086, 6624 | |
Fascin Fusion Protein Ag5816 | |
Primary | |
-20°C | |
FSCN1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
55 kDa actin bundling protein, FAN1, Fascin, Fascin 1,Fascin, FSCN1, HSN, p55, Singed like protein, SNL | |
FSCN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |