Learn More
Sal Fast Blue B, MP Biomedicals™
Marca: MP Biomedicals 0215020180
529.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24374" para aplicar la oferta.
Cantidad | 100 g |
---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
Especificaciones
100 g |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Fast Blue B Salt