Learn More
Thermo Scientific Chemicals Base de BB azul rápido
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
57.70€ - 128.00€
CAS 120-00-3
Fórmula molecular C17H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 300.358
Número MDL MFCD00009091
Clave InChI CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
PubChem CID 67108
Nombre IUPAC N-(4-amino-2,5-dietoxifenil)benzamida
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15474829
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J62456.14
25 g
57.70€
25 g
15484829
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J62456.22
100 g
128.00€
100 g
Descripción
Descripción
C.I. 37175
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C.I. 37175
Especificaciones
120-00-3
300.358
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
67108
CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
C17H20N2O3
MFCD00009091
C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
N-(4-amino-2,5-dietoxifenil)benzamida
Especificaciones
Fast Blue BB base
120-00-3
MFCD00009091
C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
300.358
300.35
Polvo
95°C to 105°C
C17H20N2O3
3416889
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
N-(4-amino-2,5-dietoxifenil)benzamida
67108
Marrón a gris
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H335-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H300-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-363-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes