Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
87.50€ - 103.00€
Especificaciones
Tipo de gel | Agarosa |
---|---|
Listo para cargar | Sí |
Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
Características ecológicas | Embalaje sostenible |
Línea de productos | FastRuler |
Código de producto | Marca | Intervalo de tamaños | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de tamaños | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10410280
![]() |
Thermo Scientific™
SM1233 |
De 10 bp a 200 bp |
103.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10528740
![]() |
Thermo Scientific™
SM1103 |
De 50 bp a 1500 bp |
90.00€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10190740
![]() |
Thermo Scientific™
SM1113 |
De 100 bp a 5000 bp |
87.50€
1000 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10669320
![]() |
Thermo Scientific™
SM1123 |
De 500 pb a 10 000 |
90.25€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Highlights
- Variety of available ranges (from ultra-low to high- range)
- Fast separation (8 to 14 min)
- Short separation distance (10 to 20 mm)
- Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
- Ready-to-use: premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading
- Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use FastRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
Especificaciones
Agarosa | |
Geles de agarosa | |
FastRuler |
Sí | |
Embalaje sostenible |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 months when stored at room temperature.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.