Learn More
MP Biomedicals™ Dieta de grasa, alta en grasa saturada, polvo
Se usa para inducir obesidad y colesterol alto en los ratones.
Marca:  MP Biomedicals™ 0296024220
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11417131
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • La dieta con alto contenido en grasas saturadas suele proporcionar 4,39 kcal/g.
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Caseína purificada alta en nitrógeno, 20 %
  • DL-metionina, 0,3 %
  • Sacarosa, 30,58 %
  • Almidón de maíz, 20 %
  • Aceite de coco hidrogenado, 20 %
  • Alfacel, volumen no nutritivo, 5 %
  • DL-alfa-tocoferol en polvo (250 IU/g), 0,12 %
  • Mezcla de minerales AIN-76 (baja en g/kg de mezcla de minerales), 4 %
  • Fosfato de calcio dibásico, 500 g
  • Cloruro sódico, 74 g
  • Citrato de potasio monohidrato, 220 g
  • Sulfato de potasio, 52 g
  • Óxido de magnesio, 24 g
  • Carbonato de manganeso (del 43 al 48 % de Mn), 3,5 g
  • Citrato férrico (del 16 al 17 % de Fe), 6 g
  • Carbonato de cinc (70 % ZnO), 1,6 g
  • Carbonato de cobre (del 53 al 55 % de Cu), 0,3 g
  • Yodato de potasio, 0,01 g
  • Selenita sódica, 0,01 g
  • Sulfato de potasio de cromo, 0,55 g
  • Sacarosa, en polvo fino, 118 g
  • Mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas Plus MP 1,2X cantidad normal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Sedimento
20 kg
Caseína purificada alta en nitrógeno al 20 %, DL-metionina al 0,3 %, sacarosa al 30,58 %, almidón de maíz al 20 %, aceite de coco hidrogenado al 20 %, alfacelulosa, volumen no nutritivo al 5 %, DL-alfa-tocoferol en polvo al 0,12 %, mezcla de minerales AIN-76, mezcla de refuerzo de dieta de vitaminas Plus MP 1,2X cantidad normal
Para inducir obesidad y colesterol alto en los ratones
De 15 °C a 30 °C