Learn More
Ohaus™ Báscula de porcionado de alimentos serie FD
Marca: Ohaus™ 71210143
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
120 horas con batería recargable | |
Calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario | |
No aplicable | |
3 kg | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
IP43 | |
30000 | |
De -10 °C a +40 °C | |
Libra, onza decimal, onza fraccionaria de 3/4, 1/2 y 1/4, gramo, kilogramo, pantalla combinada lb:oz (ya sea onza decimal o fraccionaria) | |
300,00 x 223,00 x 71,000 mm | |
300,00 mm | |
223,00 mm | |
71,000 mm | |
300,00 mm | |
Adaptador de pared de CA de 9 V CC y 0,5 A, 100/120 V CA y 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Ácido de plomo | |
Aprobación NSF/Certificado conforme a NSF/ANSI 169-2005 | |
Plataforma y carcasa de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera | |
LCD de 7 segmentos con retroiluminación | |
Interruptor de membrana de 4 botones | |
FD3H | |
0,2 g | |
<2 s | |
Báscula de porcionado de alimentos serie FD | |
300,00 x 223,00 mm | |
11,80 in | |
8,80 in | |
2,80 in | |
11,80 in | |
3,6 kg | |
9/100 a 120 V |