Learn More
FECH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antigene | FECH |
---|---|
Concentrazione | 0.18 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16833124
|
Proteintech
14466-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16823124
|
Proteintech
14466-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is localized to the mitochondrion, where it catalyzes the insertion of the ferrous form of iron into protoporphyrin IX in the heme synthesis pathway. Mutations in this gene are associated with erythropoietic protoporphyria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene of this gene is found on chromosome 3.Especificaciones
FECH | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P22315, P22830 | |
14151, 2235, 361338 | |
FECH Fusion Protein Ag5814 | |
Primary | |
-20°C | |
FECH |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EPP, FCE, FECH, Ferrochelatase, mitochondrial, Heme synthase, Protoheme ferro lyase | |
Fech | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |