Learn More
Solución A Fehling, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Acros 270800025
82.62 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de plástico
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10549623
  • 83.05€ / 2.50 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
7758-98-7
159.602
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
24462
Cobre; sulfato
CuO4S
MFCD00010981
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CHEBI:23414
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Especificaciones
Fehling A solution
7758-98-7
CuSO4
1.04g/mL
Solubility in water: soluble.
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
159.602
CHEBI:23414
Frasco de plástico
Solución
Azul
CuO4S
MFCD00010981
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Cobre; sulfato
24462
159.61
2.5 L
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Fehling A solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
SDS Documentos