Learn More
Cole Parmer Female Luer Hose Barb
Cole Parmer Female Luer Hose Barb is ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing.
Marca: Cole Parmer 45508-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cole Parmer Female Luer Hose Barb is ideal for a variety of applications, including syringes or small tubing.
- Ideal para conectar tubos con el resto del sistema en aplicaciones de uso general y de un solo uso
- Fabricada conforme a las normas ISO 594-1.
- Los accesorios se limpian, inspeccionan y son totalmente rastreables
- Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
- Líder en el mercado a escala mundial de los materiales de mayor compatibilidad química
- Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para productos individuales, paquetes y kits son fáciles de solicitar y entregar
- Fabricada a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
Especificaciones
No | |
(1/16 pulg.), 1,5875 mm | |
(1/16 pulg.) |
Polipropileno | |
25/paquete | |
Manguera dentada de diámetro ancho |