Learn More
Cytiva Kit de tubos de entrada de FEP
Para su uso en aplicaciones de purificación de proteínas
Marca: Cytiva 29024032
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit contiene tubos de entrada para el sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start.
Especificaciones
Sistema automatizado de purificación de proteínas AKTA Start | |
Kit de tubos de entrada | |
Tubos de entrada | |
FEP |