Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de FEP
Diseñados para reducir el riesgo de atrapamiento de partículas y de acumulación microscópica durante la transferencia de líquidos. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 cuentan con una superficie interna ultra suave y un área de la superficie reducida para mejorar las características de flujo.
131.00€ - 425.00€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Longitud global (métrico) | 15 m |
Grosor (imperial) | 1/32 in. |
Grosor (métrico) | 0,8 mm |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -80 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11908169
|
Saint Gobain Life Sciences
95702-01 |
1,60 mm | 0,13 in, 3,20 mm |
208.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
11968179
|
Saint Gobain Life Sciences
T3303-13 |
2,4 mm | 0,16 in, 4 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11918169
|
Saint Gobain Life Sciences
T3304-13 |
3,2 mm | 0,19 in, 4,8 mm | N/A | N/A | N/A | |||
12376869
|
Saint Gobain Life Sciences
T3305-13 |
4 mm | 0.22 in., 5,6 mm |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12326879
|
Saint Gobain Life Sciences
T3308-13 |
6,4 mm | 0.31 in., 8,0 mm |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, laboratorio, trabajos de alta pureza• Características: silicona platino
• Superficie ultra lisa contra el desarrollo de las bacterias, facilitando la limpieza y la esterilización
• Relargaje mínimo para preservar la pureza del fluido
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA (alimentario), fabricado según las prescripciones BPL y según los criterios NSF
• Silicona Tygon 3350
Especificaciones
Silicona | |
1/32 in. | |
-80 °C | |
50 (Shore A) | |
Tubing |
15 m | |
0,8 mm | |
Translúcido | |
200 °C |