Learn More
Cytiva Kit de tubos de FEP
Puede usarse como tubo de entrada o salida para los sistemas AKTA Avant
Marca:  Cytiva 28-9809-84
Código de producto. 12495710
  • 222.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Tubo de entrada para ÅKTA Avant 25 o tubo de salida para ÅKTA Avant 150.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de tubos
1,6 mm
FEP
1/8 pulg
1/pack