Learn More
Thermo Scientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit
Realice la detección cromogénica de las sondas de ácido nucleico biotiniladas con el juego ThermoScientific™ Biotin Chromogenic Detection Kit.
150.00€ - 344.00€
Especificaciones
Método de detección | Cromogénico |
---|---|
Formato | Kit |
Labeling Target | ADN/ARN |
Para utilizar con (aplicación) | Detección de colonias, placas, Southern, Northern, dot/slot blot. |
Tipo de producto | Kit de detección de ácido nucleico biotinilado |
Descripción
El juego Biotin Chromogenic Detection Kit es una práctica herramienta para la detección cromogénica de sondas de ácidos nucleicos biotinilados. El kit es optimizado para ofrecer de forma reproducible una elevada sensibilidad con un bajo fondo en aplicaciones como, por ejemplo, las técnicas Southern, Northern, dot y slot blot, así como en la detección de placas virales y colonias bacterianas. La biotinilación de sondas de ADN/ARN se utiliza ampliamente como una alternativa segura y práctica al marcado radioactivo. Se puede incorporar biotina a los ácidos nucleicos mediante diversos métodos enzimáticos y no enzimáticos, incluido el Biotin DecaLabel DNA Labeling Kit.
Características destacadas
Las sondas biotiniladas se detectan con estreptavidina acoplada a la fosfatasa alcalina (FA). Los conjugados estreptavidina-FA se unen de forma específica e irreversible a las sondas marcadas con biotina. Las sondas se visualizan con un sustrato cromogénico para fosfatasa alcalina BCIP/NBT, que produce un precipitado de color morado azulado. La visualización no requiere película radiográfica ni ningún otro equipo específico.
Características destacadas
- Alta sensibilidad de detección: 0,03 pg de ADN homólogo en hibridación de dot blot con sonda etiquetada con biotina
- Bajo fondo: debido a procedimientos optimizados de lavado y bloqueo
- Detección no radiactiva: la visualización no requiere película radiográfica ni ningún otro equipo específico
- Rápido y cómodo: componentes listos para usar
Especificaciones
Cromogénico | |
ADN/ARN | |
Kit de detección de ácido nucleico biotinilado |
Kit | |
Detección de colonias, placas, Southern, Northern, dot/slot blot. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.