Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de ADN Lambda/HindIII
Realice la medición y la cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa con este marcador convencional compuesto por ocho bandas nítidas.
78.00€ - 309.00€
Especificaciones
Tipo de gel | Agarosa |
---|---|
Tipo de producto | Marcador de DNA/Hind III |
Listo para cargar | No |
Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11873943
|
Thermo Scientific™
SM0101 |
5 x 50 μg |
78.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11883943
|
Thermo Scientific™
SM0102 |
25 x 50 μg |
309.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El marcador de ADN Lambda/HindIII se recomienda para la medición de grandes fragmentos de ADN bicatenarios linearizados en geles de agarosa. El ADN lambda se digiere completamente con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en un tampón de almacenamiento. Los fragmentos de ADN contienen varios extremos cohesivos, en función de la enzima de restricción utilizada para la preparación del marcador.
El marcador se puede marcar radiactivamente con polinucleótido cinasa T4. También se puede marcar radioactivamente o no radioactivamente con Klenow Fragment o Klenow Fragment, exo- mediante una reacción de relleno.
Características destacadas
- Dimensionamiento y cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN
- Bandas nítidas
- Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Agarosa | |
Marcador de DNA/Hind III | |
No | |
Geles de agarosa |