Learn More
Thermo Scientific™ Tru1I (MseI) (10 U/μL)
Corte en sitios T^TAA con la enzima de restricción Tru1I (MseI), que funciona mejor a 65 °C en tampón R (isosquizómeros: MseI, Tru9I).
Marca: Thermo Scientific™ ER0981
50.16 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
ADN lambda digerido con TrulI (MseI), agarosa al 1,4 %, 195 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
10 U/μl | |
Tru1I (MseI) | |
No | |
No | |
Enzima de restricción |
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón R 10X | |
65 °C | |
300 U | |
Clonación tradicional |