Learn More
Solución de indicador de ferroína, 0,025 M, Honeywell™ Fluka™
Indicador redox, 0,025 M
39.19€ - 148.14€
CAS | 14634-91-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C36H24FeN6O4S |
Peso molecular (g/mol) | 692.53 |
Número MDL | MFCD00036428 |
Clave InChI | CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 84567 |
Nombre IUPAC | hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato |
SMILES | [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15645620
|
Honeywell-Fluka
46270-50ML |
50 mL | Frasco de vidrio |
39.19€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15635620
|
Honeywell-Fluka
46270-250ML |
250 mL | Frasco de vidrio |
148.14€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
14634-91-4 | |
692.53 | |
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L | |
hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato |
C36H24FeN6O4S | |
MFCD00036428 | |
84567 | |
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 |
Especificaciones
Ferroin indicator solution | |
100°C | |
C36H24FeN6O4S | |
MFCD00036428 | |
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L | |
hierro(2+); 1,10-fenantrolina; sulfato | |
84567 | |
Odorless | |
Rojo |
0°C | |
14634-91-4 | |
[Fe(C12H8N2)3]SO4 | |
NONH for all modes of transport | |
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1 | |
692.53 | |
692.52g/mol | |
1.006g/mL at 20°C | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Ferroin indicator solution
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate